Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Fructose, powder, high purity
D-(-)-Fructose, powder, high purity
Bottle, 1 kg
Catalog # 97061-236
Supplier:   VWR
Número de proveedor #:  0226-1KG
D-(-)-Fructose, powder, high purity
Catalog # 97061-236
Supplier:  VWR
CAS Number:  57-48-7
D-(-)-Fructose, powder, high purity
D-(-)-Fructose, powder, high purity
Bottle, 1 kg
CAS Number:  57-48-7
Price
$1,092.41
Log in Para disponibilidad
Each (1kg) Case de 4 (1kg)
  • El artículo requiere control de temperatura para almacenamiento y entrega con cargos adicionales. No es elegible para devolución debido a preocupaciones de seguridad y calidad. Considere los requisitos antes de comprar.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Fine white powder.
Sinónimos:  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  • CAS Number:57-48-7
  • Fórmula:C₆H₁₂O₆
  • Número MDL:MFCD00148910
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Índice Merck:13,04295
  • Punto de ebullición:552 °C (1013 hPa)
  • Punto de fusión:100 - 110 °C
  • Punto de fusión:100…110 °C
  • Densidad:1.59 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatura de almacenamiento:Ambient
  • EINECS:200-333-3
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
  • Arsenic:
    = 0.0001%
  • Calcium & Magnesium:
    = 0.005%
  • Chloride:
    = 0.018%
  • Heavy Metals (as Pb):
    = 0.0005%
  • Loss on Drying:
    = 0.5%
  • Purity:
    = 99%
  • Residue on Ignition:
    = 0.5%
  • Sulfate:
    = 0.025%
Especificaciones
  • Pack type:
    Bottle
  • Size:
    1 kg