Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Peptone
VWR® Peptone
Peptone 140, 1 kg
Catalog # 97064-364
VWR® Peptone
Catalog # 97064-364
Supplier:  
CAS Number:  
VWR® Peptone
VWR® Peptone
Peptone 140, 1 kg
CAS Number:  
Discontinued
El producto ha sido descontinuado. Sin embargo, encontramos productos alternativos similares.
Alternativas
MEDIUM PEPTONE BACT CNTS HI TRP 500G Catalog #61001-506
El producto 61001-506 es similar a 97064-364, pero el fabricante y las especificaciones pueden variar.
Product Details & Documents
High purity protein digests used for media supplements.
  • High purity
  • Used for media supplements
VWR® Life Science VWR® Peptone is a high purity protein used for media supplements.
Documents
Especificaciones
Especificaciones
  • Description:
    Peptone 140
  • Size:
    1 kg
  • Application:
    Hydrolysate digest of soybean