D-(-)-Sorbitol ≥96%, high purity
HDPE bottle, 500 g
: VWR
: 0691-500G
: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- :50-70-4
- :HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- :MFCD00004708
- :182.17 g/mol
- :13,08797
- :295 °C (1013 hPa)
- :98°C - 100°C
- :98…100 °C
- :1.524 g/cm³ (20 °C)
- :≥ 100 °C
- :>100 °C
- :Ambient
- :200-061-5
- Arsenic:0.0003 %
- Chloride:0.005 %
- Heavy Metals:0.001 %
- Moisture (KF):= 1 %
- Purity (Anhydrous):= 96 %
- Residue after Ignition:0.1 %
- Sulfate:0.01 %
- Pack type:HDPE bottle
- Size:500 g