Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Sorbitol ≥96%, high purity
HDPE bottle, 500 g
Catalog # 97062-204
Supplier:   VWR
 :  0691-500G
D-(-)-Sorbitol ≥96%, high purity
Catalog # 97062-204
Supplier:  VWR
CAS Number:  50-70-4
D-(-)-Sorbitol ≥96%, high purity
D-(-)-Sorbitol ≥96%, high purity
HDPE bottle, 500 g
CAS Number:  50-70-4
Price
$1,361.89
Log in Para disponibilidad
Each (500g) Case de 12 (500g)
Product Details & Documents
Sinónimos:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS Number:50-70-4
  • Fórmula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Número MDL:MFCD00004708
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Índice Merck:13,08797
  • Punto de ebullición:295 °C (1013 hPa)
  • Punto de fusión:98°C - 100°C
  • Punto de fusión:98…100 °C
  • Densidad:1.524 g/cm³ (20 °C)
  • Punto de inflamación:≥ 100 °C
  • Punto de inflamación:>100 °C
  • Temperatura de almacenamiento:Ambient
  • EINECS:200-061-5
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
  • Arsenic:
    0.0003 %
  • Chloride:
    0.005 %
  • Heavy Metals:
    0.001 %
  • Moisture (KF):
    = 1 %
  • Purity (Anhydrous):
    = 96 %
  • Residue after Ignition:
    0.1 %
  • Sulfate:
    0.01 %
Especificaciones
  • Pack type:
    HDPE bottle
  • Size:
    500 g
Especificaciones