Potassium acetate ACS
HDPE bottle, 1 kg
Supplier: VWR
: 0698-1KG
Jump to:
Product Details & Documents
Sinónimos: Acetic acid potassium salt
- CAS Number:127-08-2
- Fórmula:CH₃COOK
- Número MDL:MFCD00012458
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- Índice Merck:13,07687
- Punto de fusión:304 °C
- Densidad:1.57 g/cm³ (25 °C)
- Punto de inflamación:≥ 250 °C
- Punto de inflamación:>250 °C
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:204-822-2
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Calcium:0.005%
- Chloride:= 0.003%
- Heavy Metals:= 0.0005%
- Insolubles:= 0.005%
- Iron:= 0.0005%
- Magnesium:= 0.002%
- pH (5%, Water) @25°C:6.5 - 9
- Phosphate:= 0.001%
- Purity:= 99%
- Sodium:= 0.03%
- Sulfate:= 0.002%
Especificaciones
- Pack type:HDPE bottle
- Size:1 kg



