Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Glucose for biotechnology
500 g
Catalog # 97061-168
Supplier:   VWR
 :  0188-500G
D-(+)-Glucose for biotechnology
Catalog # 97061-168
Supplier:  VWR
CAS Number:  50-99-7
D-(+)-Glucose for biotechnology
D-(+)-Glucose for biotechnology
500 g
CAS Number:  50-99-7
Price
$1,061.01
Log in Para disponibilidad
Each (500g) Case de 12 (500g) Paleta de 288 (500g)
Product Details & Documents
Sinónimos:  Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
  • CAS Number:50-99-7
  • Fórmula:C₆H₁₂O₆
  • Número MDL:MFCD00148912
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Índice Merck:14,04459
  • Punto de fusión:146 °C
  • Densidad:1.54 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatura de almacenamiento:Ambient
  • EINECS:200-075-1
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
  • Arsenic:
    = 0.00004%
  • Chloride:
    = 0.01%
  • DNase:
    none detected
  • Heavy Metals (as Pb):
    = 0.0005%
  • Insolubles:
    = 0.005%
  • Iron:
    = 0.0005%
  • Loss on Drying:
    = 0.2%
  • Protease:
    none detected
  • Purity:
    = 99.5%
  • Residue on Ignition:
    = 0.02%
  • RNase:
    none detected
  • Specific Rotation:
    52.5°- 54 °
  • Sulfate & Sulfite:
    = 0.005%
Especificaciones
  • Size:
    500 g
Especificaciones