D-(-)-Fructose, powder, high purity
Drum, 5 kg
Supplier: VWR
Número de proveedor #: 0226-5KG
Jump to:
Product Details & Documents
Fine white powder.
Sinónimos: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS Number:57-48-7
- Fórmula:C₆H₁₂O₆
- Número MDL:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Índice Merck:13,04295
- Punto de ebullición:552 °C (1013 hPa)
- Punto de fusión:100 - 110 °C
- Punto de fusión:100…110 °C
- Densidad:1.59 g/cm³ (20 °C)
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:200-333-3
Documents
Certificates
Buscar por número de loteVWR Life Science AMRESCO Purified Water and Cell Culture Reagents Brochure
Documentación del producto
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Arsenic:= 0.0001%
- Calcium & Magnesium:= 0.005%
- Chloride:= 0.018%
- Heavy Metals (as Pb):= 0.0005%
- Loss on Drying:= 0.5%
- Purity:= 99%
- Residue on Ignition:= 0.5%
- Sulfate:= 0.025%
Especificaciones
- Pack type:Drum
- Size:5 kg
Especificaciones
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



