Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
TAPON DE SILICON 100MM 7MM
89167-022
:
CHEMGLASS INC.
TAPON DE SILICON 100MM 7MM
89167-022
:
CHEMGLASS INC.
:
CLS-1425-83
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Serological Pipettes
: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
: BDH
VWR® Universal Pipette Tips
: VWR International