VITLAB® Funnels, PP, BrandTech
220 mm, 15 mm, 150 mm
Catalog # 89012-338
Número de proveedor #: 41694
Jump to:
Discontinued
El producto ha sido descontinuado. Sin embargo, encontramos productos alternativos similares.
Alternativas
VWR POWDER FUNNEL PP 65MM PK12 Catalog #30252-951
El producto 30252-951 es similar a 89012-338, pero el fabricante y las especificaciones pueden variar.
FUNNEL PP SHORTSTEM 130MM CS12 Catalog #30617-118
El producto 30617-118 es similar a 89012-338, pero el fabricante y las especificaciones pueden variar.
Product Details & Documents
Rugged, translucent polypropylene funnels are suitable for a variety of laboratory applications.
- Chemically resistant polypropylene
- 11 different sizes
Autoclavable at 121 °C (250 °F).
Ordering information: Larger sizes are available; contact your Avantor sales representative for information.
Especificaciones
- Overall Length:220 mm
- Top O.D.:150 mm
- Stem O.D.:15 mm
- Cat. No.:89012-338
- Max. operating temperature:125 °C (257 °F)