Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Sonic Sifter Separator, Advantech
Accessories for Sonic Sifter Separator, Advantech
Fines Collector Holder for Sonic Sifter Separator
Catalog # 57334-042
Número de proveedor #:  L3-N6
Accessories for Sonic Sifter Separator, Advantech
Catalog # 57334-042
Accessories for Sonic Sifter Separator, Advantech
Accessories for Sonic Sifter Separator, Advantech
Fines Collector Holder for Sonic Sifter Separator
Price
$12,160.48
Log in Para disponibilidad
Each (1UN)
Product Details & Documents
Especificaciones
  • Description:
    Fines Collector Holder for Sonic Sifter Separator
Accessories
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57334-010
    15.9 mm (⅝")
    250 µm (0.0098")
    #60
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,346.74
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57334-016
    15.9 mm (⅝")
    150 µm (0.0059")
    #100
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,546.11
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57334-020
    15.9 mm (⅝")
    106 µm (0.0042")
    #140
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,546.11
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57334-022
    15.9 mm (⅝")
    90 µm (0.0035")
    #170
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,546.11
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57334-024
    15.9 mm (⅝")
    75 µm (0.0030")
    #200
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,945.31
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57334-030
    15.9 mm (⅝")
    45 µm (0.0018")
    #325
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $8,242.17
Información del producto
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Diaphragm for Sonic Sifter Separator
    Diaphragm for Sonic Sifter Separator
    57334-034
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $1,778.41
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57333-774
    15.9 mm (⅝")
    710 µm (0.0280")
    #25
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,346.74
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57333-770
    15.9 mm (⅝")
    1.18 mm (0.0465")
    #16
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,346.74
Información del producto
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Fines Collector for Sonic Sifter Separator
    Fines Collector for Sonic Sifter Separator
    57334-040
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $2,489.05
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57334-004
    15.9 mm (⅝")
    425 µm (0.0167")
    #40
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,346.74
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57334-002
    15.9 mm (⅝")
    600 µm (0.0236")
    #30
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,346.74
Información del producto
  • Catalog #
    Height
    Mesh Size
    USA Series
    Availability
    Price
  • 57334-000
    15.9 mm (⅝")
    850 µm (0.0334")
    #20
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN) - $4,346.74