Ácido sulfúrico (≥ 95%) 95% FCC|NF
Proveedor: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS MX
MOC: Regulado
Acerca de este artículo
Número CAS:7664-93-9
:
Fórmula:H₂SO₄
Número MDL:MFCD00064589
:98.08 g/mol
Índice Merck:14,08974
Punto de ebullición:~ 335 °C (1013 hPa)
Punto de fusión:3 °C
Densidad:1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
UN:1830
ADR:8,II
:Management of Change (MOC) category = R
EINECS:231-639-5
:GHS05
:GHS07
:GHS08
Resultados de prueba de especificación
- Food GMP Manufactured Product:-
- GMP Manufactured Product:-
- Meets F.C.C. Requirements:-
- Meets N.F. Requirements:-
- NF - Assay (H₂SO₄) (by acidimetry):95.0 - 98.0 %
- NF - Arsenic (As):≤ 1 ppm
- NF - Chloride (Cl):≤ 0.005 %
- NF - Identification:Passes Test
- NF - Reducing Substances:Passes Test
- NF - Residue on Ignition:≤ 0.005 %
- FCC - Assay (H₂SO₄) (by acidimetry):95.0 - 98.0 %
- FCC - Arsenic (As):≤ 1 ppm
- FCC - Chloride (Cl):≤ 0.005 %
- FCC - Iron (Fe):≤ 0.02 %
- FCC - Identification:Passes Test
- FCC - Lead (Pb):≤ 5 mg/kg
- FCC - Nitrate (NO₃):≤ 10 mg/kg
- FCC - Reducing Substances:Passes Test
- FCC - Selenium (Se):≤ 0.002 %
Resultados de prueba de especificación
Información relacionada
Certificados
Buscar por número de lote9675 Product Specifications VWR GHS Compliance Letter (US)
Detalles adicionales del producto
Avantor Portfolio of Chemicals
Documentación del producto
JT9675
Hoja de datos
sds_BAKR9675
SDS
spec_JT9675-2 spec_JT9675-25 spec_JT9675-3 spec_JT9675-7 spec_JT9675-8
Especificación del producto
Más
Frequently Bought Together