Flask, Kjeldahl, Ace Glass Incorporated
Catálogo # 89057-310
Proveedor: ACE GLASS, INC.
Product available on GSA Advantage®
Small Business Enterprise
Especificaciones
- [ST] unión No.:24/40
- Capacidad:500 ml
- Descripción:Flask, Kjeldahl
- Referencia:89057-310
- Nº de proveedor:6967-26
Especificaciones
Acerca de este artículo
This standard Kjeldahl style round bottom flask comes with a long neck and a reinforced standard taper top joint
Fabricated from borosilicate glass.