Pluro Stopper, Neoprene, Ace Glass Incorporated
Catálogo # 89075-816
Proveedor: ACE GLASS, INC.
Product available on GSA Advantage®
Small Business Enterprise
Especificaciones
- Descripción:Pluro Stopper
- Referencia:89075-816
- Diámetro de la boca:46/39 mm (OD/ID)
- Diámetro del fondo:29/22 mm (OD/ID)
- Nº de proveedor:12014-48
Especificaciones
Acerca de este artículo
Neoprene stopper for use with filter flasks to support funnels securely.