Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Micropipette Tip Reload System
VWR® Micropipette Tip Reload System
VWR® Micropipette Tip Reload System
Certificates
VWR® Micropipette Tip Reload System
VWR® Micropipette Tip Reload System
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Save time, plastic, and money with the Micropipette tip reload system.
  • Tips available in three different configuarations
  • Save plastic and re-use VWR® hinged rack boxes with the Reload Sleeves
  • Flip-lock boxes offer easy one-handed operation
  • Lid lip enables stable stacking
  • Tips work with most manufacturer's micropipettors
The reloading operation features sleeve alignment, which orients loading for a perfect fit every time.
The tongue and groove format keeps the insert fastened while applying tips, and the tall clip makes the insert easy to handle without touching tips with your hand.
Packaging: The Racked Tips contain 10 boxes ('racks') of 96 per pack. There are 5 packs per case.
The Reload Sleeves contain 10 inserts of 96 tips per pack. There are 5 packs per case.
The Bulk Bags contain 1000 loose tips per bag. There are 10 bags per case.
Documents
Product Family Options
Racked Tips
Información del producto
  • Volume
    Tip Color
    Packed
    Availability
    Price
  • Discontinued
  • 0.1 - 10 µl
    Natural
    10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $2,270.00
    $2,270.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 5 (10UN)
    Case de 5 (10UN) - $1,853.53
    $1,853.53
    Paquete de 10
       $2,270.00
    Case de 5 (10UN)
       $1,853.53
  • 1 - 200 µl
    Natural
    10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,880.00
    $1,880.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 5 (10UN)
    Case de 5 (10UN) - $1,536.59
    $1,536.59
    Paquete de 10
       $1,880.00
    Case de 5 (10UN)
       $1,536.59
  • 1 - 200 µl
    Natural
    10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,880.00
    $1,880.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 5 (10UN)
    Case de 5 (10UN) - $1,536.59
    $1,536.59
    Paquete de 10
       $1,880.00
    Case de 5 (10UN)
       $1,536.59
Bulk Bags
Información del producto
  • Volume
    Tip Color
    Packed
    Availability
    Price
  • 1 - 200 µl
    Natural
    1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 1,000
    Paquete de 1,000 - $777.00
    $777.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (1,000,UN)
    Case de 10 (1,000,UN) - $1,060.36
    $1,060.36
    Paquete de 1,000
       $777.00
    Case de 10 (1,000,UN)
       $1,060.36
    Supplier Number: 113-GN
  • 100 - 1250 µl
    Natural
    1000 Tips/Bag, 5 Bags/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 1,000
    Paquete de 1,000 - $921.00
    $921.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (1,000,UN)
    Case de 10 (1,000,UN) - $1,256.58
    $1,256.58
    Paquete de 1,000
       $921.00
    Case de 10 (1,000,UN)
       $1,256.58
    Supplier Number: 112NXL
  • 0.1 - 10 µl
    Natural
    1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 1,000
    Paquete de 1,000 - $573.00
    $573.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (1,000,UN)
    Case de 10 (1,000,UN) - $782.08
    $782.08
    Paquete de 1,000
       $573.00
    Case de 10 (1,000,UN)
       $782.08
    Supplier Number: 104
  • 0.1 - 10 µl
    Natural
    1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 1,000
    Paquete de 1,000 - $573.00
    $573.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (1,000,UN)
    Case de 10 (1,000,UN) - $782.08
    $782.08
    Paquete de 1,000
       $573.00
    Case de 10 (1,000,UN)
       $782.08
    Supplier Number: 104
  • 1 - 200 µl
    Natural
    1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 1,000
    Paquete de 1,000 - $777.00
    $777.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (1,000,UN)
    Case de 10 (1,000,UN) - $1,060.36
    $1,060.36
    Paquete de 1,000
       $777.00
    Case de 10 (1,000,UN)
       $1,060.36
    Supplier Number: 113-GN
  • 100 - 1250 µl
    Natural
    1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 1,000
    Paquete de 1,000 - $921.00
    $921.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (1,000,UN)
    Case de 10 (1,000,UN) - $1,256.58
    $1,256.58
    Paquete de 1,000
       $921.00
    Case de 10 (1,000,UN)
       $1,256.58
    Supplier Number: 112NXL
Reload Sleeves
Información del producto
  • Volume
    Tip Color
    Packed
    Availability
    Price
  • 0.1 - 10 µl
    Natural
    10 Inserts/Pack, 5 Packs/Case
    Discontinued
    Supplier Number: T104RL-V
  • 1 - 200 µl
    Natural
    10 Inserts/Pack, 5 Packs/Case
    Discontinued
    Supplier Number: T113RLN-V
  • 100 - 1250 µl
    Natural
    10 Inserts/Pack, 5 Packs/Case
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 10
    Paquete de 10 - $1,860.00
    $1,860.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 5 (10UN)
    Case de 5 (10UN) - $1,518.46
    $1,518.46
    Paquete de 10
       $1,860.00
    Case de 5 (10UN)
       $1,518.46
    Supplier Number: T112NXLRL-V