Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Test Tubes
VWR® Test Tubes
VWR® Test Tubes
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Test Tubes
VWR® Test Tubes
9 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® Test tubes are made from high-quality glass.
  • Borosilicate glass construction
  • Uniform thickness
Each tube features a strong lip.
Certifications: ASTM standards.
Documents
Product Family Options
Información del producto
  • Capacity
    Stopper Size
    O.D.×L
    Availability
    Price
  • 3 ml
    10×75 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 72
    Paquete de 72 - $9.25
    $9.25
    Liquidación
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (72UN)
    Case de 10 (72UN) - $92.50
    $92.50
    Liquidación
    Paquete de 72
       $9.25
    Case de 10 (72UN)
       $92.50
  • 5 ml
    000
    12×75 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 72
    Paquete de 72 - $323.56
    $323.56
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (72UN)
    Case de 10 (72UN) - $352.68
    $352.68
    Paquete de 72
       $323.56
    Case de 10 (72UN)
       $352.68
  • 9 ml
    000
    13×100 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 72
    Paquete de 72 - $426.19
    $426.19
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (72UN)
    Case de 10 (72UN) - $464.55
    $464.55
    Paquete de 72
       $426.19
    Case de 10 (72UN)
       $464.55
  • 14 ml
    00
    15×125 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 72
    Paquete de 72 - $548.18
    $548.18
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (72UN)
    Case de 10 (72UN) - $597.52
    $597.52
    Paquete de 72
       $548.18
    Case de 10 (72UN)
       $597.52
  • 20 ml
    00
    16×150 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 72
    Paquete de 72 - $743.31
    $743.31
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (72UN)
    Case de 10 (72UN) - $810.21
    $810.21
    Paquete de 72
       $743.31
    Case de 10 (72UN)
       $810.21
  • 27 ml
    0-1
    18×150 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 72
    Paquete de 72 - $838.43
    $838.43
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (72UN)
    Case de 10 (72UN) - $913.89
    $913.89
    Paquete de 72
       $838.43
    Case de 10 (72UN)
       $913.89
  • 34 ml
    2-3
    20×150 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 72
    Paquete de 72 - $850.79
    $850.79
    Log in Para disponibilidad
    Case de 10 (72UN)
    Case de 10 (72UN) - $927.36
    $927.36
    Paquete de 72
       $850.79
    Case de 10 (72UN)
       $927.36
  • 55 ml
    4
    25×150 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 72
    Paquete de 72 - $1,059.85
    $1,059.85
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (72UN)
    Case de 4 (72UN) - $1,155.24
    $1,155.24
    Paquete de 72
       $1,059.85
    Case de 4 (72UN)
       $1,155.24
  • 70 ml
    4
    25×200 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 48
    Paquete de 48 - $914.73
    $914.73
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (48UN)
    Case de 4 (48UN) - $997.05
    $997.05
    Paquete de 48
       $914.73
    Case de 4 (48UN)
       $997.05