Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Linear Spring Scales
Supplier:   VWR International
VWR® Linear Spring Scales
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Linear Spring Scales
VWR® Linear Spring Scales
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Designed for Heavy Duty Student Use
  • Feature easy to read markings
  • Durable for years of regular student use
  • Length: 14 cm
  • Each scale is easily zeroed
Each has a plated steel suspension ring at the top, and a hook at the bottom.
Product Family Options
Información del producto
  • Weighing Capacity
    Availability
    Price
  • 250 g x 5 g (2.5 N x 0.05 N)
    Discontinued
  • 500 g x 10 g (5 N x 0.1 N)
    Discontinued
  • 1000 g x 20 g (10 N x 0.2 N)
    Discontinued
  • 2000 g x 40 g (20 N x 0.4 N)
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $3.35
    $3.35
    Liquidación
    Log in Para disponibilidad
    Case de 100 (1UN)
    Case de 100 (1UN) - $335.00
    $335.00
    Liquidación
    Each (1UN)
       $3.35
    Case de 100 (1UN)
       $335.00
  • 5000 g x 100 g (50 N x 5 N)
    Discontinued
  • 250 g x 5 g (2.5 N x 0.05 N)
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $3.35
    $3.35
    Liquidación
    Log in Para disponibilidad
    Case de 100 (1UN)
    Case de 100 (1UN) - $335.00
    $335.00
    Liquidación
    Each (1UN)
       $3.35
    Case de 100 (1UN)
       $335.00
  • 500 g x 10 g (5 N x 0.1 N)
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $110.70
    $110.70
    Log in Para disponibilidad
    Case de 100 (1UN)
    Case de 100 (1UN) - $120.66
    $120.66
    Each (1UN)
       $110.70
    Case de 100 (1UN)
       $120.66
  • 1000 g x 20 g (10 N x 0.2 N)
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $111.62
    $111.62
    Log in Para disponibilidad
    Case de 100 (1UN)
    Case de 100 (1UN) - $121.66
    $121.66
    Each (1UN)
       $111.62
    Case de 100 (1UN)
       $121.66
  • 5000 g x 100 g (50 N x 5 N)
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $3.35
    $3.35
    Liquidación
    Log in Para disponibilidad
    Case de 100 (1UN)
    Case de 100 (1UN) - $335.00
    $335.00
    Liquidación
    Each (1UN)
       $3.35
    Case de 100 (1UN)
       $335.00