Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Florence Boiling Flasks
VWR® Florence Boiling Flasks
VWR® Florence Boiling Flasks
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Florence Boiling Flasks
VWR® Florence Boiling Flasks
3 Options Available Below
Product Details & Documents
High Quality Borosilicate Glass
  • Meet ASTM standards
  • Round body and long neck are ideal for boiling liquids without excessively rapid evaporation
Ordering information: Rubber stoppers are not included.
Documents
Product Family Options
Información del producto
  • Capacity
    Rubber Stopper Size
    Availability
    Price
  • 125 ml
    2
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $484.24
    $484.24
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $527.83
    $527.83
    Paquete de 6
       $484.24
    Case de 4 (6UN)
       $527.83
  • 500 ml
    6
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $869.60
    $869.60
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $947.87
    $947.87
    Paquete de 6
       $869.60
    Case de 4 (6UN)
       $947.87
  • 1000 ml
    8
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $224.67
    $224.67
    Log in Para disponibilidad
    Case de 6 (1UN)
    Case de 6 (1UN) - $244.89
    $244.89
    Each (1UN)
       $224.67
    Case de 6 (1UN)
       $244.89