High Form, Glazed Porcelain Student Crucibles with Cover
Catálogo # 470303-534
Proveedor: SILICO & CHEMICO PORCELAIN SE
Especificaciones
- Capacidad:50 ml
- Descripción:Glazed Porcelain Crucible with Cover
- Referencia:470303-534
- Forma:Student high form
Especificaciones
Acerca de este artículo
High form glazed porcelain crucibles. Covers are included.