Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
Inicio
Placas de cultivo
Placas de Petri
Disposable Petri Dishes
Disposable Petri Dishes
470199-974
:
MED-TEK CORPORATION
Disposable Petri Dishes
470199-974
:
MED-TEK CORPORATION
:
MT2905
Ø:
100 mm
Esterilidad:
Sterile
Altura:
20 mm (0.79")
Matriz:
Polystyrene
Referencia:
470199-974
Nº de proveedor:
1705
Petri Dishes with Covers
:
One package has 20 Petri dishes.