Orders LinkContactUsLinkComponent
Shell Vials with Corks
Shell Vials with Corks
Supplier:   Avantor
Shell Vials with Corks
Supplier:  Avantor
Certificates
Shell Vials with Corks
Shell Vials with Corks
4 Options Available Below
Product Details & Documents
These multipurpose glass vials come with tightly fitting cork plugs.
Packaging: Package of 12.
Product Family Options
Información del producto
  • Diameter ×H
    Cap included
    Cap Type
    Availability
    Price
  • 470177-982
    Shell vials, 1/2 dram
    Shell vials, 1/2 dram
    12×35 mm
    Yes
    Cork cap
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $40.43
    $40.43
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12 (1UN)
    Paquete de 12 (1UN) - $485.10
    $485.10
    Each (1UN)
       $40.43
    Paquete de 12 (1UN)
       $485.10
  • 470177-984
    Shell vials, 1 dram
    Shell vials, 1 dram
    15×45 mm
    Yes
    Cork cap
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $32.90
    $32.90
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12 (1UN)
    Paquete de 12 (1UN) - $394.80
    $394.80
    Each (1UN)
       $32.90
    Paquete de 12 (1UN)
       $394.80
  • 470177-986
    Shell vials, 2 drams
    Shell vials, 2 drams
    17×60 mm
    Yes
    Cork cap
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $0.90
    $0.90
    Liquidación
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12 (1UN)
    Paquete de 12 (1UN) - $10.80
    $10.80
    Liquidación
    Each (1UN)
       $0.90
    Paquete de 12 (1UN)
       $10.80
  • 470177-990
    Shell vials, 8 drams
    Shell vials, 8 drams
    25×95 mm
    Yes
    Cork cap
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $38.70
    $38.70
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12 (1UN)
    Paquete de 12 (1UN) - $464.40
    $464.40
    Each (1UN)
       $38.70
    Paquete de 12 (1UN)
       $464.40