ContactUsLinkComponent
Pyrex® Graduated Centrifuge Tube
Pyrex® Graduated Centrifuge Tube
Catálogo # 470211-622
Proveedor:  Corning
undefined
Pyrex® Graduated Centrifuge Tube
Catálogo # 470211-622
Proveedor:  Corning
Número de proveedor:  8080-15
Especificaciones
  • Descripción:
    Pyrex Graduated Centrifuge Tube. 15 mL
  • Referencia:
    470211-622
  • Nº de proveedor:
    8080-15
Especificaciones
Acerca de este artículo
PYREX® borosilicate glass.
  • Graduated from 0.1 to 15 ml with 0.1 ml interval
Conical bottom with beaded rim.