Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyrex® Erlenmeyer Flasks
Pyrex® Erlenmeyer Flasks
Pyrex® Erlenmeyer Flasks
Supplier:  CORNING CA
Certificates
Pyrex® Erlenmeyer Flasks
Pyrex® Erlenmeyer Flasks
7 Options Available Below
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Heavy duty rim flasks have approximate graduations in durable white enamel. Extra large marking space. Heavy, durable top tooling.
Product Family Options
Información del producto
  • Capacity
    Graduation Interval
    Graduation Range
    Stopper No.
    Availability
    Price
  • 25 ml
    5 ml
    10 - 25 ml
    0
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $2,570.00
    $2,570.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (12UN)
    Case de 4 (12UN) - $2,721.72
    $2,721.72
    Paquete de 12
       $2,570.00
    Case de 4 (12UN)
       $2,721.72
    Supplier Number: 4980-25
  • 50 ml
    10 ml
    20 - 50 ml
    1
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $2,510.00
    $2,510.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (12UN)
    Case de 4 (12UN) - $2,650.25
    $2,650.25
    Paquete de 12
       $2,510.00
    Case de 4 (12UN)
       $2,650.25
    Supplier Number: 4980-50
  • 125 ml
    25 ml
    50 - 125 ml
    5
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $2,370.00
    $2,370.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (12UN)
    Case de 4 (12UN) - $2,557.10
    $2,557.10
    Paquete de 12
       $2,370.00
    Case de 4 (12UN)
       $2,557.10
    Supplier Number: 4980-125
  • 250 ml
    25 ml
    50 - 200 ml
    6
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $2,270.00
    $2,270.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (12UN)
    Case de 4 (12UN) - $2,444.04
    $2,444.04
    Paquete de 12
       $2,270.00
    Case de 4 (12UN)
       $2,444.04
    Supplier Number: 4980-250
  • 500 ml
    50 ml
    100 - 500 ml
    7
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $1,420.00
    $1,420.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 6 (6UN)
    Case de 6 (6UN) - $1,525.47
    $1,525.47
    Paquete de 6
       $1,420.00
    Case de 6 (6UN)
       $1,525.47
    Supplier Number: 4980-500
  • 1000 ml
    50 ml
    250 - 1000 ml
    9
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $383.00
    $383.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 24 (1UN)
    Case de 24 (1UN) - $413.60
    $413.60
    Each (1UN)
       $383.00
    Case de 24 (1UN)
       $413.60
    Supplier Number: 4980-1L
  • 2000 ml
    200 ml
    600 - 1800 ml
    10
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1UN)
    Each (1UN) - $902.00
    $902.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 8 (1UN)
    Case de 8 (1UN) - $973.05
    $973.05
    Each (1UN)
       $902.00
    Case de 8 (1UN)
       $973.05
    Supplier Number: 4980-2L