Orders LinkContactUsLinkComponent
Polypropylene Powder Funnels, 60°
Polypropylene Powder Funnels, 60°
Polypropylene Powder Funnels, 60°
Certificates
Polypropylene Powder Funnels, 60°
Polypropylene Powder Funnels, 60°
4 Options Available Below
Product Details & Documents
These funnels have large diameter stems for fast powder transfer.
  • Autoclavable
  • Different Sizes Available
  • Stem length: 25 mm
Stem diameters sizes that are available are 15 mm, 24 mm, 26 mm, and 30 mm.
The funnels are autoclavable.
Documents
Product Family Options
Información del producto
  • Capacity
    Stem Length
    Stem O.D.
    Top I.D.
    Availability
    Price
  • 45 ml
    25 mm
    15 mm
    65 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $133.81
    $133.81
    Log in Para disponibilidad
    Case de 3 (12UN)
    Case de 3 (12UN) - $145.85
    $145.85
    Paquete de 12
       $133.81
    Case de 3 (12UN)
       $145.85
  • 248 ml
    25 mm
    21 mm
    100 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 6
    Paquete de 6 - $980.00
    $980.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (6UN)
    Case de 4 (6UN) - $1,118.91
    $1,118.91
    Paquete de 6
       $980.00
    Case de 4 (6UN)
       $1,118.91
  • 784 ml
    25 mm
    29 mm
    150 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 4
    Paquete de 4 - $878.00
    $878.00
    Log in Para disponibilidad
    Case de 6 (4UN)
    Case de 6 (4UN) - $937.32
    $937.32
    Paquete de 4
       $878.00
    Case de 6 (4UN)
       $937.32
  • 470148-770
    Autoclavable Powder Funnel
    Autoclavable Powder Funnel
    80 mm
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Paquete de 12
    Paquete de 12 - $198.86
    $198.86
    Liquidación
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (12UN)
    Case de 4 (12UN) - $216.76
    $216.76
    Liquidación
    Paquete de 12
       $198.86
    Case de 4 (12UN)
       $216.76