Pails with Steel Handles
Catálogo # 470144-736
Proveedor: PARAGON MANUFACTURING INC SE
Especificaciones
- Capacidad:13 L
- Color:White
- Descripción:Pails with steel handles, pail
- Referencia:470144-736
- Nº de proveedor:3W
Especificaciones
Acerca de este artículo
Molded of polyethylene with slightly tapered sides and plastic grip. Easily stacked for storage. Lid sold separately.