Nylon Semimicro Centrifuge Tube Brush
Catálogo # 470120-522
Proveedor: MILL-ROSE COMPANY
Especificaciones
- Bristle Material:Nylon
- Descripción:Semimicro Centrifuge Tube Brush, Each
- Largo total:180 mm
- Referencia:470120-522
- Nº de proveedor:17030-006
Especificaciones
Acerca de este artículo
Total length: 18 cm; bristle section length: 7.6 cm; tapered dia: from 1.3 cm to 5 mm.