Orders LinkContactUsLinkComponent
Jiffy® Pots
Jiffy® Pots
Jiffy Pots, 8 cm x 8 cm, Jiffy Products of America
Catálogo # 470150-548
Proveedor:   BFG SUPPLY COMPANY
Número de proveedor #:  PLPJP310
Jiffy® Pots
Catálogo # 470150-548
Proveedor:  BFG SUPPLY COMPANY
Jiffy® Pots
Jiffy® Pots
Jiffy Pots, 8 cm x 8 cm, Jiffy Products of America
Price
$75.25
Iniciar sesión Para disponibilidad
Paquete de 10 Case de 37 (10UN)
Product Details & Documents
Plant roots can grow with ease through these pot walls, allowing you to replant without removing the pot. Because transfer is avoided, the plant may develop more quickly than usual.
Especificaciones
  • Description:
    Jiffy Pots, 8 cm x 8 cm, Jiffy Products of America
Recomendaciones
Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".
De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.