Orders LinkContactUsLinkComponent
Individual Forks
Individual Forks
Individual Forks, Hz: 500
Catalog # 470111-238
Número de proveedor #:  A3-500H2
Individual Forks
Catalog # 470111-238
Individual Forks
Individual Forks, Hz: 500
Liquidación
$7.50
Oferta
Válido hasta 31/12/2026
Log in Para disponibilidad
Each (1UN)
Product Details & Documents
Even frequencies make harmonic relationships clear and calculations easier.
Especificaciones
  • Description:
    Individual Forks, Hz: 500