ContactUsLinkComponent
Plastic Slide Box for 25 Slides
Plastic Slide Box for 25 Slides
Catálogo # 470156-718
undefined
Plastic Slide Box for 25 Slides
Catálogo # 470156-718
Número de proveedor:  97-0025
Especificaciones
  • Capacidad:
    25
  • Descripción:
    Plastic Slide Box
  • Dimensiones:
    5.5 x 3.5 x 1.3"
  • Referencia:
    470156-718
  • Nº de proveedor:
    97-0025
Especificaciones
Acerca de este artículo
Store your slides efficiently.
  • Store your slides safely and keep them well organized
The plastic box protects 1" x 3" slides and won’t warp when the temperature and humidity vary. It is stackable, with telescoping covers, a cork bottom, and embossed slide numbers on the bottom.