ContactUsLinkComponent
Black Dragon Zero Powder-Free Nitrile Exam Gloves, Microflex®
Black Dragon Zero Powder-Free Nitrile Exam Gloves, Microflex®
Certificates
undefined
Black Dragon Zero Powder-Free Nitrile Exam Gloves, Microflex®
Specifications
  • Catalog No:
  • 89230-608
  • 89230-610
  • 89230-600
  • 89230-602
  • 89230-604
  • 89230-606
  • Ambidiestro/Específico para cada mano:
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Ambidiestro
  • Desechable / Reutilizable:
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Desechable
  • Espesor del puño:
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • 3.1 mil
  • Espesor del dedo:
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • 4.7 mil
  • Espesor de la palma:
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil
  • 3.5 mil