ContactUsLinkComponent
VWR® READY-PACK™ Ultra Pure Grade TRIS Buffered Saline (TBS)
VWR® READY-PACK™ Ultra Pure Grade TRIS Buffered Saline (TBS)
Catálogo # 97062-370
Proveedor:  VWR
Número CAS:  
undefined
VWR® READY-PACK™ Ultra Pure Grade TRIS Buffered Saline (TBS)
Catálogo # 97062-370
Proveedor:  VWR
Número de proveedor:  0788-2PK
Número CAS:  
Especificaciones
  • Tamaño:
    2 Packs
  • Referencia:
    97062-370
  • Nº de proveedor:
    0788-2PK
Especificaciones
Acerca de este artículo
Pre-blended TBS buffer
Each Ready-Pack™ prepares 1 liter of a 20X solution of tris buffered saline when dissolved in water. A 1X solution contains 25mM Tris, 140mM Sodium Chloride, and 3.0mM Potassium Chloride.