Orders LinkContactUsLinkComponent
Proteinase K
Supplier:   VWR
Proteinase K
Supplier:  VWR
Certificates
Proteinase K
1 Options Available Below
  • El artículo requiere control de temperatura para almacenamiento y entrega con cargos adicionales. No es elegible para devolución debido a preocupaciones de seguridad y calidad. Considere los requisitos antes de comprar.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Proteinase K is a non-specific serine protease with a molecular weight of approximately 18 kDa.
This enzyme exhibits high stability and activity in the presence of SDS, EDTA, and urea, as well as over a wide pH range. Proteinase K is useful for the inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA. Active over a broad pH range.
Specifications for Product Family
Especificaciones
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 97062-670
  • 97062-668
  • Enzyme name:
  • Proteinase K
  • Proteinase K
  • CAS No.:
  • 39450-01-6
  • 39450-01-6
  • Form:
  • Aqueous solution
  • Aqueous solution
  • Concentration:
  • 20 mg/ml
  • 20 mg/ml
  • Storage conditions:
  • Refrigerator
  • Refrigerator
  • Enzyme activity:
  • 600 mAnsonU/ml
  • 600 mAnsonU/ml
  • Grade:
  • For biotechnology
  • For biotechnology
Especificaciones
Product Family Options
Información del producto
  • Size
    Availability
    Price
  • 5 ml
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (5ml)
    Each (5ml) - $1,824.81
    $1,824.81
    Each (5ml)
       $1,824.81
    Supplier Number: E195-5ML
    El artículo requiere control de temperatura para almacenamiento y entrega con cargos adicionales. No es elegible para devolución debido a preocupaciones de seguridad y calidad. Considere los requisitos antes de comprar.
    Especificaciones:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    97062-670
    Enzyme name
    Proteinase K
    CAS No.
    39450-01-6
    Form
    Aqueous solution
    Concentration
    20 mg/ml
    Storage conditions
    Refrigerator
    Enzyme activity
    600 mAnsonU/ml
    Grade
    For biotechnology
  • 25 ml
    Discontinued
    Supplier Number: E195-25ML
    El artículo requiere control de temperatura para almacenamiento y entrega con cargos adicionales. No es elegible para devolución debido a preocupaciones de seguridad y calidad. Considere los requisitos antes de comprar.
    Especificaciones:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    97062-668
    Enzyme name
    Proteinase K
    CAS No.
    39450-01-6
    Form
    Aqueous solution
    Concentration
    20 mg/ml
    Storage conditions
    Refrigerator
    Enzyme activity
    600 mAnsonU/ml
    Grade
    For biotechnology