VWR® MOPS Buffer Solution 10X, Biotechnology Grade
500 mL
Supplier: VWR
Número de proveedor #: E526-500ML
Jump to:
Product Details & Documents
Optimized for RNA Agarose Electrophoresis
Ideal for Use with RNA Formaldehyde Gels.
Documents
Certificates
Buscar por número de loteVWR Life Science Biochemical and Molecular Biology Reagents
Documentación del producto
Especificaciones
Especificaciones
- Size:500 mL