Series 293 Digimatic Micrometers, Mitutoyo
Catálogo # 300043-854
Proveedor: ORS NASCO, INC.
Especificaciones
- Display type:Digital LCD/Vernier
- Acabado:Baked Enamel
- Tipo:External Micrometer
- Measuring system:Inch/Metric
- Tip material:Carbide
- Resolution (Length):0.000050", 0.001000 mm
- Thimble finish:Satin Chrome
- Referencia:300043-854
- Exactitud:±0001"
- Rango:0" (min.), 1" (max.)
- Peso:1.10 lbs.
- Nº de proveedor:504-293-831
Especificaciones
Acerca de este artículo
It has extra large LCD.
- Inch/mm button
- Origin setting function
Entrega: Supplied with battery and carrying case.