Bromophenol blue ACS
25 g
Supplier: VWR
Número de proveedor #: 0449-25G
Jump to:
- El artículo requiere control de temperatura para almacenamiento y entrega con cargos adicionales. No es elegible para devolución debido a preocupaciones de seguridad y calidad. Considere los requisitos antes de comprar.
- Return Policy
Product Details & Documents
Sinónimos: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS Number:115-39-9
- Fórmula:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- Número MDL:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Índice Merck:13,01429
- Punto de fusión:273 °C
- Densidad:1 g/cm³ (20 °C)
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:204-086-2
Documents
Certificates
Buscar por número de loteEspecificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Clarity of Solution:Pass
- Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6):Pass
Especificaciones
- Size:25 g