Cloroformo : Alcohol isoamílico (24:1 v:v)
Proveedor: VWR
Certificados
Acerca de este artículo
:
Fórmula:CHCl₃,C₅H₁₂O
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
UN:1888
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS07
Información relacionada
Certificados
Buscar por número de loteVWR GHS Compliance Letter (US)
Detalles adicionales del producto
Frequently Bought Together