ContactUsLinkComponent
Sodio dodecilsulfato (SDS) en solución acuosa 10%, grado ultrapuro
Sodio dodecilsulfato (SDS) en solución acuosa 10%, grado ultrapuro
Catálogo # 97062-964
Proveedor:  VWR
Número CAS:  
undefined
Sodio dodecilsulfato (SDS) en solución acuosa 10%, grado ultrapuro
Catálogo # 97062-964
Proveedor:  VWR
Número de proveedor:  E719-100ML
Número CAS:  
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Especificaciones
  • Tamaño:
    100 ml
  • Referencia:
    97062-964
  • Nº de proveedor:
    E719-100ML
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
  • Color (APHA):
    5
Resultados de prueba de especificación
Acerca de este artículo
 :
 :288.38 g/mol
Densidad:1 to 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
EINECS:205-788-1
Número CAS:151-21-3
Fórmula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Número MDL:MFCD00036175