D-(-)-Fructose, powder, high purity
Supplier: VWR
Acerca de este artículo
Fine white powder.
Sinónimos: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS Number:57-48-7
- Fórmula:C₆H₁₂O₆
- Número MDL:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Índice Merck:13,04295
- Punto de ebullición:552 °C (1013 hPa)
- Punto de fusión:100 - 110 °C
- Punto de fusión:100…110 °C
- Densidad:1.59 g/cm³ (20 °C)
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:200-333-3
2 Options Available Below
- El artículo requiere control de temperatura para almacenamiento y entrega con cargos adicionales. No es elegible para devolución debido a preocupaciones de seguridad y calidad. Considere los requisitos antes de comprar.
- Return Policy
Product Details & Documents
Fine white powder.
Sinónimos: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS Number:57-48-7
- Fórmula:C₆H₁₂O₆
- Número MDL:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Índice Merck:13,04295
- Punto de ebullición:552 °C (1013 hPa)
- Punto de fusión:100 - 110 °C
- Punto de fusión:100…110 °C
- Densidad:1.59 g/cm³ (20 °C)
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:200-333-3
Documents
Certificates
Buscar por número de loteVWR Life Science AMRESCO Purified Water and Cell Culture Reagents Brochure
Documentación del producto
Specifications for Product Family
Resultados de prueba de especificación
- Arsenic:= 0.0001%
- Calcium & Magnesium:= 0.005%
- Chloride:= 0.018%
- Heavy Metals (as Pb):= 0.0005%
- Loss on Drying:= 0.5%
- Purity:= 99%
- Residue on Ignition:= 0.5%
- Sulfate:= 0.025%
Product Family Options
Información del producto
- Pack typeSizeAvailabilityPrice
- Bottle1 kgEach (1kg)$1,092.41Case de 4 (1kg)$1,190.73Supplier Number: 0226-1KGEl artículo requiere control de temperatura para almacenamiento y entrega con cargos adicionales. No es elegible para devolución debido a preocupaciones de seguridad y calidad. Considere los requisitos antes de comprar.
- Supplier Number: 0226-5KG