Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium acetate ACS
Potassium acetate ACS
Supplier:   VWR
Potassium acetate ACS
Supplier:  VWR
Certificates
Potassium acetate ACS
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Sinónimos:  Acetic acid potassium salt
  • CAS Number:127-08-2
  • Fórmula:CH₃COOK
  • Número MDL:MFCD00012458
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Índice Merck:13,07687
  • Punto de fusión:304 °C
  • Densidad:1.57 g/cm³ (25 °C)
  • Punto de inflamación:≥ 250 °C
  • Punto de inflamación:>250 °C
  • Temperatura de almacenamiento:Ambient
  • EINECS:204-822-2
Specifications for Product Family
Resultados de prueba de especificación
  • Calcium:
    0.005%
  • Chloride:
    = 0.003%
  • Heavy Metals:
    = 0.0005%
  • Insolubles:
    = 0.005%
  • Iron:
    = 0.0005%
  • Magnesium:
    = 0.002%
  • pH (5%, Water) @25°C:
    6.5 - 9
  • Phosphate:
    = 0.001%
  • Purity:
    = 99%
  • Sodium:
    = 0.03%
  • Sulfate:
    = 0.002%
Product Family Options
Información del producto
  • Pack type
    Size
    Availability
    Price
  • HDPE bottle
    1 kg
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (1kg)
    Each (1kg) - $2,482.92
    $2,482.92
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (1kg)
    Case de 4 (1kg) - $2,706.38
    $2,706.38
    Each (1kg)
       $2,482.92
    Case de 4 (1kg)
       $2,706.38
    Supplier Number: 0698-1KG
  • HDPE bottle
    2.5 kg
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Log in Para disponibilidad
    Each (2,500g)
    Each (2,500g) - $3,182.71
    $3,182.71
    Log in Para disponibilidad
    Case de 4 (2,500,g)
    Case de 4 (2,500,g) - $3,469.16
    $3,469.16
    Each (2,500g)
       $3,182.71
    Case de 4 (2,500,g)
       $3,469.16
    Supplier Number: 0698-2.5KG