D-(-)-Sorbitol ≥96%, high purity
Supplier: VWR
Acerca de este artículo
Sinónimos: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- CAS Number:50-70-4
- Fórmula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Número MDL:MFCD00004708
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Índice Merck:13,08797
- Punto de ebullición:295 °C (1013 hPa)
- Punto de fusión:98°C - 100°C
- Punto de fusión:98…100 °C
- Densidad:1.524 g/cm³ (20 °C)
- Punto de inflamación:≥ 100 °C
- Punto de inflamación:>100 °C
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:200-061-5
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Sinónimos: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- CAS Number:50-70-4
- Fórmula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Número MDL:MFCD00004708
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Índice Merck:13,08797
- Punto de ebullición:295 °C (1013 hPa)
- Punto de fusión:98°C - 100°C
- Punto de fusión:98…100 °C
- Densidad:1.524 g/cm³ (20 °C)
- Punto de inflamación:≥ 100 °C
- Punto de inflamación:>100 °C
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:200-061-5
Documents
Certificates
Buscar por número de lotePall Laboratory gDNA Purification from Cultured Yeast Cells, NAB
Product Literature
Specifications for Product Family
Resultados de prueba de especificación
- Arsenic:0.0003 %
- Chloride:0.005 %
- Heavy Metals:0.001 %
- Moisture (KF):= 1 %
- Purity (Anhydrous):= 96 %
- Residue after Ignition:0.1 %
- Sulfate:0.01 %
Product Family Options
Información del producto
- Pack typeSizeAvailabilityPrice
- HDPE bottle500 gEach (500g)$1,361.89Case de 12 (500g)$1,484.46Supplier Number: 0691-500G
- Supplier Number: 0691-5KG