Sodium hydroxide, pellets ACS
HDPE bottle, 500 g
Supplier: VWR
Supplier #: 0583-500G
Jump to:
Product Details & Documents
Sinónimos: Caustic soda
- CAS Number:1310-73-2
- Fórmula:NaOH
- Número MDL:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Índice Merck:14,08627
- Punto de ebullición:1390 °C (1013 hPa)
- Punto de fusión:323 °C
- Densidad:2.13 g/cm³ (20 °C)
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Calcium:0.005%
- Chloride:= 0.005%
- Heavy Metals:= 0.002%
- Iron:= 0.001%
- Magnesium:= 0.002%
- Mercury:= 0.1 ppm
- Nickel:= 0.001%
- Nitrogen Compounds:= 0.001%
- Phosphate:= 0.001%
- Potassium:= 0.02%
- Purity:= 97%
- Sodium Carbonate:= 1%
- Sulfate:= 0.003%
Especificaciones
- Pack type:HDPE bottle
- Size:500 g