Adenosine 5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) para bioquímica
97061-226
: VWR
:
- Tipo de env.:HDPE bottle
- Tamaño:25 g
- Referencia:97061-226
- Nº de proveedor:0220-25G
- A250/A260:0.75 - 0.81
- A280/A260:0.14 - 0.18
- AMP & ADP:= 0.5 %
- Em (259nm,Phosphate Buffer,pH 7.0):= 14700
- Heavy Metals:= 0.003 %
- Moisture (KF):10 %
- Purity:98 %
- Sodium (Flame Photom):7 % - 8 %
- Solubility (5%, Water):pass
:
:605.19 g/mol
:Congelador
:213-579-1
:51963-61-2
:987-65-5
:C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O
:MFCD00150754