n-Hexano ≥95%
Catalog # BJ213-4
Proveedor: HONEYWELL INTERNATIONAL INC MX
Product available on GSA Advantage®
Número CAS:
Especificaciones
- Tipo de env.:Glass bottle
- Tamaño:4 L
- Referencia:BJ213-4
- Nº de proveedor:213-4
Especificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Color (APHA):10 max.
- Electron Capture GC (as lindane):10 ng/L max.
- Flame Ionization GC (as nonane):5 ppb max.
- GC Analysis (n-Hexane):95 % min.
- GC Analysis (total C6 isomers):99.9 % min.
- Residue:1 mg/L max.
- Thiophene:Passes test
- Water by Karl Fisher Titration:0.01 % max.
Resultados de prueba de especificación
Acerca de este artículo
:
:86.18 g/mol
Índice Merck:13,04712
Punto de ebullición:68.7 °C
Punto de ebullición:69 °C (1013 hPa)
Punto de fusión:-94,3 °C
Densidad:0,659 g/cm³ (20 °C)
Punto de inflamación:–26 °C
Punto de inflamación:-22 °C
Temperatura de almacenamiento:Ambiente
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Número CAS:110-54-3
:92112-69-1
Fórmula:H₃C(CH₂)₄CH₃
Número MDL:MFCD02179311