ContactUsLinkComponent
MicroSeal® VP Sealed Edge Polyester Knit Wipers, Berkshire
undefined
MicroSeal® VP Sealed Edge Polyester Knit Wipers, Berkshire
  • Catalog No:
  • 94000-970
  • Peso base:
  • 133 g/m²
  • Absorbancia, extrínseca:
  • 442 ml/m²
  • Absorbancia, intrínseca:
  • 3.3 ml/g
  • Absorbancia, velocidad:
  • 1 sec.
  • Extraíbles:
  • 0.0024% using deionized water, 0.011% using isopropyl alcohol
  • Fibras (>100 µm):
  • 0.038/cm²
  • Particle generation (>=0,5 µm):
  • 0.55 x 10³/m²
  • Iones - calcio:
  • 0.02 ppm
  • Iones - magnesio:
  • 0.0095 ppm
  • Iones - sodio:
  • 0.035 ppm
Frequently Bought Together