ContactUsLinkComponent
Pallflex® Tissuquartz™ Filters
Pallflex® Tissuquartz™ Filters
Proveedor:  Cytiva
Certificados
undefined
Pallflex® Tissuquartz™ Filters
Proveedor:  Cytiva
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 28150-905
  • 28150-899
  • Temperatura máximo de operación:
  • 1093 °C (2000 °F); air
  • 1093 °C (2000 °F); air
  • pH in boiled water extract:
  • 6.5 - 7.5
  • 6.5 - 7.5
  • Retención de aerosol típica:
  • 99.9% (DOP)
  • 99.9% (DOP)
  • Caudal de aire típico:
  • 73 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • 73 L/min/cm² at 0.7 bar (70 kPa, 10 psi)
  • Peso del filtro típico:
  • 5.8 mg/cm²
  • 5.8 mg/cm²
  • Espesor típico:
  • 432 µm (17 mils)
  • 432 µm (17 mils)
  • Caudal de agua típica:
  • 220 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)
  • 220 ml/min/cm² at 0.35 bar (35 kPa, 5 psi)