ContactUsLinkComponent
Puradisc™ Syringe Filters, Whatman
Puradisc™ Syringe Filters, Whatman
Supplier:  Cytiva
Certificates
undefined
Puradisc™ Syringe Filters, Whatman
Supplier:  Cytiva
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 89233-770
  • 70240-174
  • 70240-170
  • 70240-164
  • 28137-500
  • 15000-258
  • 28137-578
  • 28137-512
  • 28137-580
  • 28137-514
  • 28137-556
  • 28137-564
  • 70240-166
  • Ø:
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 4 mm
  • 13 mm
  • 4 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
  • Esterilizable en autoclave:
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Autoclave at 121 °C
  • Dimensiones:
  • 22.9×28.4 mm
  • 22.9×28.4 mm
  • 22.9×28.4 mm
  • 22.9×28.4 mm
  • 16.3×19.8 mm
  • 16.3×19.8 mm
  • 10.1×23.5 mm
  • 16.3×19.8 mm
  • 10.1×23.5 mm
  • 16.3×19.8 mm
  • 16.3×19.8 mm
  • 16.3×19.8 mm
  • 22.9×28.4 mm
  • Volumen de retención:
  • < 100 µl
  • < 100 µl
  • < 100 µl
  • < 100 µl
  • < 25 µl
  • < 25 µl
  • < 10 µl
  • < 25 µl
  • < 10 µl
  • < 25 µl
  • < 25 µl
  • < 25 µl
  • < 100 µl
  • Max. operating pressure:
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • 5.2 bar (75 psi)
  • Peso:
  • 2.7 g
  • 2.7 g
  • 2.7 g
  • 2.7 g
  • 0.95 g
  • 0.95 g
  • 0.55 g
  • 0.95 g
  • 0.55 g
  • 0.95 g
  • 0.95 g
  • 0.95 g
  • 2.7 g