ContactUsLinkComponent
Whatman™ Grade GF/F Glass Microfiber Filters, Binder Free
Whatman™ Grade GF/F Glass Microfiber Filters, Binder Free
Supplier:  Cytiva
Certificates
undefined
Whatman™ Grade GF/F Glass Microfiber Filters, Binder Free
Supplier:  Cytiva
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 28497-905
  • 28497-907
  • 28497-925
  • 28497-958
  • 28497-973
  • Velocidad de filtración:
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Medium; 325 s (Herzberg)
  • Flujo de aire:
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • 19 s/100 ml/in²
  • Peso base:
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • Temperatura máximo de operación:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • Retención de partículas en líquido:
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • 0.7 µm
  • Espesor típico:
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • 420 µm
  • Caudal de agua típica:
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min
  • 41 ml/min