ContactUsLinkComponent
Whatman™ Papers for Healthcare Applications Grade 470, Whatman products (Cytiva)
Whatman™ Papers for Healthcare Applications Grade 470, Whatman products (Cytiva)
Catálogo # 28153-030
Proveedor:  Cytiva
Product available on GSA Advantage®
undefined
Whatman™ Papers for Healthcare Applications Grade 470, Whatman products (Cytiva)
Catálogo # 28153-030
Proveedor:  Cytiva
Número de proveedor:  10318493
Product available on GSA Advantage®
Especificaciones
  • Retención de partículas:
    20–30 µm
  • Descripción:
    Grade 470 Paper for Healthcare Applications, sheet, 460 × 570 mm
  • Tamaño:
    46 x 57 cm
  • Velocidad de flujo:
    Fast
  • Porosidad:
    Coarse
  • Referencia:
    28153-030
  • Nº de proveedor:
    10318493
Especificaciones
Acerca de este artículo
These filter papers can be used for the absorption of culture media, as a blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
  • Soft surface
  • For gelatinous samples