ContactUsLinkComponent
VWR® Qualitative Crepe Filter Paper, Grade 415
VWR® Qualitative Crepe Filter Paper, Grade 415
Proveedor:  VWR International
Certificados
undefined
VWR® Qualitative Crepe Filter Paper, Grade 415
Proveedor:  VWR International
Certificados
Especificaciones
  • Catalog No:
  • 28320-020
  • 28320-100
  • 28320-201
  • 28320-223
  • Retención de partículas:
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • Porosidad:
  • Coarse
  • Coarse
  • Coarse
  • Coarse
Especificaciones
Información relacionada
Frequently Bought Together