VWR® Qualitative Filter Paper, Grade 410
Proveedor: VWR International
Certificados
Acerca de este artículo
Grade 410 filter paper is useful in analytical operations involving filtration of cuprous oxide, lead sulfate, barium sulfate, manganese carbonate, and more.
Especificaciones
- Catalog No:
- 28297-826
- 28321-077
- Retención de partículas:
- 1 µm
- 1 µm
- Porosidad:
- Fine
- Fine
- Velocidad de flujo:
- Slow
- Slow
Especificaciones
Información relacionada
Frequently Bought Together