ContactUsLinkComponent
VWR® Qualitative Filter Paper, Grade 413
VWR® Qualitative Filter Paper, Grade 413
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
VWR® Qualitative Filter Paper, Grade 413
Supplier:  VWR International
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 28310-161
  • 28309-967
  • 28310-015
  • 28310-026
  • 28310-128
  • Retención de partículas:
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • Porosidad:
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Velocidad de flujo:
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium
  • Medium